Få mere at vide
Aluminiumhydroxid, 76,5% min
Beskrivelse
Som absorbent anvendes i kromatografi, fremstilling af glas, papir, blæk, keramik, smøremidler, kosmetikAluminiumhydroxid som tørremiddelpulver, fyldstof i papir, plast, gummi og kosmetik. Det bruges som røgdæmpende og bejdsefarvestof. Det bruges også i lægemidler som antacida og antihyperphosphatæmisk. Det bruges også som en Claus-katalysatorstøtte til vandtætte stoffer. Det er et vigtigt udgangsmateriale til fremstilling af andre aluminiumsforbindelser, calcineret aluminiumoxid, aluminiumsulfat, polyaluminiumchlorid, zeolitter, natriumaluminat, aktiveret aluminiumoxid og aluminiumnitrat. Derudover bruges det som brandhæmmende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum hydroxide |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 76.5% min. |
| Opløselighedsinformation | Soluble in alkaline aqueous solution,hydrochloric acid and sulfuric acid solution. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 78 |
| Grad | Reagens |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminum hydroxide
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.