Få mere at vide
Aluminiumhydroxid, 76,5% min
Beskrivelse
Som absorbent anvendes i kromatografi, fremstilling af glas, papir, blæk, keramik, smøremidler, kosmetikAluminiumhydroxid som tørremiddelpulver, fyldstof i papir, plast, gummi og kosmetik. Det bruges som røgdæmpende og bejdsefarvestof. Det bruges også i lægemidler som antacida og antihyperphosphatæmisk. Det bruges også som en Claus-katalysatorstøtte til vandtætte stoffer. Det er et vigtigt udgangsmateriale til fremstilling af andre aluminiumsforbindelser, calcineret aluminiumoxid, aluminiumsulfat, polyaluminiumchlorid, zeolitter, natriumaluminat, aktiveret aluminiumoxid og aluminiumnitrat. Derudover bruges det som brandhæmmende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum hydroxide |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 76,5% min. |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkalisk vandopløsning, saltsyre og svovlsyreopløsning. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 78 |
| Grad | Reagens |