Få mere at vide
Wesbart™ Vandret frysereol i aluminium
Artikelnummer. 15905590
Holder:
Løse genstande eller kryobokse
Æsker (10/stativ)
Æsker (12/stativ)
Æsker (25/stativ)
Æsker (28/stativ)
Æsker (4/stativ)
Stillinger:
2 bakker/stativ
3 bakker/stativ
4 bakker/stativ
4 bakker/stativ (medfølger ikke)
5 bakker/stativ
7 bakker/stativ
Dimensioner (L x B x H):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 420 mm
560 x 145 x 235 mm
640 x 165 x 240 mm
675 x 155 x 290 mm
685 x 140 x 287 mm
688 x 140 x 300 mm
Artikelnummer. 15905590
Brand: Wesbart™ BH115/5NMT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wesbart™ Vandrette frysereoler i aluminium er frontlæsede med bakker for hurtig adgang til kryobokse og andre opbevarede genstande.
Den største fordel ved det forreste adgangsstativ er at få adgang til prøverne, kun én bakke skal fjernes fra stativet, hvilket betyder, at alle andre prøver opbevares ved lav temperatur.
Tekniske data
Holder Æsker (25/stativ)
Materiale Aluminium
Stillinger 5 bakker/stativ
Hylder 5
Til brug med (udstyr) Velegnet til 2 tommer kryobokse
Dimensioner (L x B x H) 685 x 140 x 287 mm