Få mere at vide
Wesbart™ Vandret frysereol i aluminium
Artikelnummer. 15893975
Holder:
Løse genstande eller kryobokse
Æsker (10/stativ)
Æsker (12/stativ)
Æsker (25/stativ)
Æsker (28/stativ)
Æsker (4/stativ)
Stillinger:
2 bakker/stativ
3 bakker/stativ
4 bakker/stativ
4 bakker/stativ (medfølger ikke)
5 bakker/stativ
7 bakker/stativ
Dimensioner (L x B x H):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 420 mm
560 x 145 x 235 mm
640 x 165 x 240 mm
675 x 155 x 290 mm
685 x 140 x 287 mm
688 x 140 x 300 mm
Artikelnummer. 15893975
Brand: Wesbart™ HCS46/4
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wesbart™ Vandrette frysereoler i aluminium er frontlæsede med bakker for hurtig adgang til kryobokse og andre opbevarede genstande.
  • Opbevaringsstativ i aluminium foran til bakkeenheder (bestilles separat, kat.nr. 17311849) til opretstående frysere
  • Til standard kryoboks eller anden fryseopbevaring
  • Kun én bakke skal fjernes fra stativet ad gangen for at få adgang til prøven, hvilket minimerer temperaturpåvirkningen på resterende emner
  • Vifte af størrelser og kapaciteter til rådighed
Tekniske data
Produkttype Opbevaringsstativ til fryser
Holder Løse genstande eller kryobokse
Stillinger 4 bakker/stativ (medfølger ikke)
Hylder 4 etager
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
Dimensioner (L x B x H) 560 x 145 x 235 mm