Få mere at vide
Wesbart™ Vandret frysereol i aluminium
Holder:
Løse genstande eller kryobokse
Æsker (10/stativ)
Æsker (12/stativ)
Æsker (25/stativ)
Æsker (28/stativ)
Æsker (4/stativ)
Stillinger:
2 bakker/stativ
3 bakker/stativ
4 bakker/stativ
4 bakker/stativ (medfølger ikke)
5 bakker/stativ
7 bakker/stativ
Dimensioner (L x B x H):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 420 mm
560 x 145 x 235 mm
640 x 165 x 240 mm
675 x 155 x 290 mm
685 x 140 x 287 mm
688 x 140 x 300 mm
Beskrivelse
- Opbevaringsstativ i aluminium foran til bakkeenheder (bestilles separat, kat.nr. 17311849) til opretstående frysere
- Til standard kryoboks eller anden fryseopbevaring
- Kun én bakke skal fjernes fra stativet ad gangen for at få adgang til prøven, hvilket minimerer temperaturpåvirkningen på resterende emner
- Vifte af størrelser og kapaciteter til rådighed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Opbevaringsstativ til fryser |
| Holder | Æsker (28/stativ) |
| Materiale | Aluminium |
| Stillinger | 7 bakker/stativ |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Dimensioner (L x B x H) | 560 x 140 x 420 mm |