Få mere at vide
Korff™ Vejekopper af aluminium, høj kapacitet
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Beskrivelse
- Høj kapacitet (100 ml)
- Aluminiumskonstruktion
- Rund
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rund |
| Type | Vejeskål |
| Højde (metrisk) | 24 mm |
| Diameter (metrisk) | 96 mm |
| Vægt (metrisk) | 2.8 g |