Få mere at vide
Eppendorf™ Fast vinkel højhastighedsrotor
Artikelnummer. 10144552 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
24 x 1,5/2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10144552 24 x 1,5/2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10144552 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5427710000
Til brug i 5430 Micro Centrifuges.
  • Der medfølger aerosoltæt låg
  • PTFE belagt
  • Indeholder 24 x 1,5/2,0 ml 30.000 xg sikre mikroreagensglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Højhastighedsrotor
Volumen 24 x 1,5/2 ml
Maks. RCF 30,130 x g
Maks. Hastighed 17,500 rpm
Til brug med (udstyr) 5430 mikrocentrifuge