Få mere at vide
Aluminum hexafluoro-2,4-pentanedionate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11309498
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309498 2 g 2g
11399488 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043328.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
In MOCVD
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15306-18-0
Molekylær formel C15H3AlF18O6
Molekylvægt (g/mol) 648.14
MDL nummer MFCD00050051
InChI nøgle SINRSQHVMMWHSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum hexafluoroacetylacetonate, aluminum hexafluoropentanedionate, aluminum hexafluoroacetylacetonate, 3z-4-bis 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy alumanyl oxy-1,1,1,5,5,5-hexafluoropent-3-en-2-one
IUPAC navn aluminium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
SMIL [Al+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 170°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Aluminum hexafluoro-2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 70°C to 73°C
Fysisk form Crystalline
Mængde 2 g
Formel vægt 648.17
Procent renhed ≥98%
Følsomhed Moisture sensitive
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum hexafluoro-2,4-pentanedionate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.