Få mere at vide
Cole Parmer™ Aluminum vejeskåle til almindelige formål
Artikelnummer. p-7161089 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15487903
Brand: Cole Parmer™ 0101860
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til prøveudtagning, vejning, dispensering, opbevaring, miljøoprensning, fødevareforarbejdning, inddampning eller generel laboratoriebrug.
  • Engangs.
  • Velegnet til en række forskellige laboratorievejning, dispensering, forarbejdning.
  • Alle pander er forurenede og oliefri.
  • Fade er stabelbare og fremstillet af let aluminium.
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Vejeskål
Mængde 100/Pk.
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (engelsk) 2''