Få mere at vide
Cole Parmer™ Aluminum vejeskåle til almindelige formål
Artikelnummer. 15487903 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 ml
75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15487903 20 ml Pakke med 100
15456083 75 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487903 Leverandør Cole Parmer™ Leverandørnr. 0101860
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til prøveudtagning, vejning, dispensering, opbevaring, miljøoprensning, fødevareforarbejdning, inddampning eller generel laboratoriebrug.
  • Engangs.
  • Velegnet til en række forskellige laboratorievejning, dispensering, forarbejdning.
  • Alle pander er forurenede og oliefri.
  • Fade er stabelbare og fremstillet af let aluminium.
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Vejeskål
Mængde 100/Pk.
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (engelsk) 2''