Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Rammestang, støbt aluminium
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
457.2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stænger bruges med rammeforbindelser til at specialbygge din egen laboratorieramme.
- Korrosionsbestandige stænger.
- Stærkt centerløst støbt aluminium vil ikke korrodere eller ruste.
- Affasede ender giver mulighed for nem og jævn sammensætning af komponenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Rammestang |
| Materiale | Aluminium |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Længde (metrisk) | 457.2 mm |