Få mere at vide
Korff™ Aluminiumsfolier
Artikelnummer. 10136710
Skift visning
Oversigt:
10000 L x 500 mm B
Artikelnummer. Oversigt
10136710 10000 L x 500 mm B
1 options
Artikelnummer. 10136710 Leverandør Korff™ Leverandørnr. 10420
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
Oversigt 10000 L x 500 mm B
Produkttype Folie
Bredde (metrisk) 500mm
Materiale Aluminium
Tykkelse 50μ m