Få mere at vide
Aluminiumsfolie, 2,0 mm (0,08 tommer) tyk, annealed, 99,99 % (metalbasis)
Product Code. 11420341
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Unit Size:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11420341 50 x 50 mm Hver
11375067 100 x 100 mm Hver
11365067 100 x 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11420341 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040763.FI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.17 DKK
    645.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 71.52 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Add to basket
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aluminum foil
Navn note 2,0 mm tyk, glødet, temper: blød
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈13,5g/50x50mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%