Få mere at vide
Bryson Packaging™ Aluminiumsfolieruller
Artikelnummer. p-8001409
Bredde (metrisk):
300 mm
450 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12359548
Brand: Bryson Packaging™ AKL300020P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug i autoklaver. Bryson Packaging™ Aluminiumsfolieruller er velegnede til mange laboratorieapplikationer, herunder forsegling af flasker, dyrkningsrør, standsning af lækager, reduktion af fordampning eller varmetab, dækning af propper og fremstilling af vejning af både eller fade.
  • Fås i forskellige bredder
  • Kan skæres i enhver længde, fræser forsynet med æske
  • Forsegling, vejning og overførsel af prøver
Tekniske data
Applikationer Ideel til brug i autoklaver; 'Laboratorieapplikationer - inklusive forsegling af flasker, dyrkningsrør, standsning af lækager, reduktion af fordampning eller varmetab, tildækning af propper og fremstilling af vejning af både eller fade
Produkttype Folie
Bredde (metrisk) 300 mm
Materiale Aluminium
Tykkelse 12μ m