Få mere at vide
Bryson Packaging™ Aluminiumsfolieruller
Artikelnummer. 12389548
Skift visning
Bredde (metrisk):
300 mm
450 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12389548 600 mm Hver
12359548 300 mm Hver
12369548 450 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12389548 Leverandør Bryson Packaging™ Leverandørnr. AKL300045W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    674.53 DKK
    205.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 468.59 DKK
    69% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug i autoklaver. Bryson Packaging™ Aluminiumsfolieruller er velegnede til mange laboratorieapplikationer, herunder forsegling af flasker, dyrkningsrør, standsning af lækager, reduktion af fordampning eller varmetab, dækning af propper og fremstilling af vejning af både eller fade.
  • Fås i forskellige bredder
  • Kan skæres i enhver længde, fræser forsynet med æske
  • Forsegling, vejning og overførsel af prøver
Tekniske data
Applikationer Ideel til brug i autoklaver; 'Laboratorieapplikationer - inklusive forsegling af flasker, dyrkningsrør, standsning af lækager, reduktion af fordampning eller varmetab, tildækning af propper og fremstilling af vejning af både eller fade
Produkttype Folie
Bredde (metrisk) 600 mm
Materiale Aluminium
Tykkelse 12μ m