Få mere at vide
Bryson Packaging™ Aluminiumsfolieruller
Artikelnummer. 12369548
Skift visning
Bredde (metrisk):
300 mm
450 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12369548 450 mm Hver
12359548 300 mm Hver
12389548 600 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12369548 Leverandør Bryson Packaging™ Leverandørnr. AKL300030M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.12 DKK
    155.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 263.26 DKK
    62% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Ideel til brug i autoklaver. Bryson Packaging™ Aluminiumsfolieruller er velegnede til mange laboratorieapplikationer, herunder forsegling af flasker, dyrkningsrør, standsning af lækager, reduktion af fordampning eller varmetab, dækning af propper og fremstilling af vejning af både eller fade.
  • Fås i forskellige bredder
  • Kan skæres i enhver længde, fræser forsynet med æske
  • Forsegling, vejning og overførsel af prøver
Tekniske data
Applikationer Ideel til brug i autoklaver; 'Laboratorieapplikationer - inklusive forsegling af flasker, dyrkningsrør, standsning af lækager, reduktion af fordampning eller varmetab, tildækning af propper og fremstilling af vejning af både eller fade
Produkttype Folie
Bredde (metrisk) 450 mm
Materiale Aluminium
Tykkelse 12μ m