Få mere at vide
Fisherbrand™ Folierulle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8010649 Shop alle Fisherbrand produkter
Bredde (metrisk):
102 mm
153 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11977994
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klip folie til enhver størrelse længde. Folierulle kan bruges sammen med Mini Bin Foil Dispenser eller alene.
  • Skræddersyede stykker folie kan nemt laves til at dække små overflader som bægre, kolber, rør og petriskåle.
  • Ideel til autokalvning, frysning, inkubering, beskyttelse af laboratorieudstyr, foring, forsegling og generel opbevaring.
  • 152,4 m folie tilgængelig i to bredder: 102 mm eller 153 mm
  • Engangs
  • Designet til at passe til Mini Bin Foil Dispenser.
Tekniske data
Applikationer Autoklavering, frysning, inkubering, beskyttelse af laboratorieudstyr, foring, forsegling og generel opbevaring
Længde (engelsk) 500 ft.
Farve Metallisk
Produkttype Aluminiumsfolie
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 153 mm
Længde (metrisk) 152.4 m
Materiale Aluminium
Tykkelse 15μ m
Til brug med (udstyr) Mini Bin Folie Dispenser