Få mere at vide
Fisherbrand™ Folierulle
Artikelnummer. 11977994 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
102 mm
153 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11977994 153 mm Hver
11967994 102 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11977994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 DKK
    140.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.62 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klip folie til enhver størrelse længde. Folierulle kan bruges sammen med Mini Bin Foil Dispenser eller alene.
  • Skræddersyede stykker folie kan nemt laves til at dække små overflader som bægre, kolber, rør og petriskåle.
  • Ideel til autokalvning, frysning, inkubering, beskyttelse af laboratorieudstyr, foring, forsegling og generel opbevaring.
  • 152,4 m folie tilgængelig i to bredder: 102 mm eller 153 mm
  • Engangs
  • Designet til at passe til Mini Bin Foil Dispenser.
Tekniske data
Applikationer Autoklavering, frysning, inkubering, beskyttelse af laboratorieudstyr, foring, forsegling og generel opbevaring
Længde (engelsk) 500 ft.
Farve Metallisk
Produkttype Aluminiumsfolie
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 153 mm
Længde (metrisk) 152.4 m
Materiale Aluminium
Tykkelse 15μ m
Til brug med (udstyr) Mini Bin Folie Dispenser