Få mere at vide
Aluminum foil, 1.5mm (0.06in) thick, annealed, 99.99% (metals basis)
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum foil |
| Navn note | 1.5mm (0.06 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈10.125g/50x50mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.99% |