Få mere at vide
Aluminiumsfolie, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, Puratronic™, 99,998 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11365839
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365839 50 x 50 mm Hver
11351159 100 x 100 mm Hver
11361159 100 x 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11365839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011374.FI
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Form: ca. 3,4 g/50 x 50 mm; Temper: som rullet | CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Sølv
Udseende Silver-colored foil
Tæthed 2.7g/cm3
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.998% (Metals basis)
Form Foil