Få mere at vide
Aluminum foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-4824581
Mængde:
50 x 100 mm
50 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11344697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039733.FY
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 6,7 g/50 x 100 mm; Temperament: som rullet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Sølv
Udseende Silver-colored foil
Mængde 50 x 100 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Form Foil
IUPAC navn aluminium