Få mere at vide
Aluminum foil, 0.2mm (0.008in) thick, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Artikelnummer. 11300418
Mængde:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11300418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043776.GH
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum foil
Navn note 0.2mm (0.008 in.) thick, Temper: as rolled
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈5.4g/100x100mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.997%
Grad Puratronic