Få mere at vide
Aluminiumsfolie, 0,2 mm (0,008 tommer) tyk, udglødet, Puratronic™ , 99,9995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11320418
Aluminiumsfolie, 0,2 mm (0,008 tommer) tyk, udglødet, Puratronic™ , 99,9995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320418
100 x 100 mm, Hver
Mængde:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11320418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043777.GH
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum foil
Navn note 0.2mm (0.008 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈5.4g/100x100mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic™
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerX18K016 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/11/2024 Artikelnummer043777.HP,043777.GH
PartinummerU30K040 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/10/2024 Artikelnummer043777.HP,043777.GH
PartinummerR12I029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/06/2022 Artikelnummer043777.HP,043777.GH
PartinummerC09Q27 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/12/2021 Artikelnummer043777.HP,043777.GH
PartinummerI20X070 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer043777.HP,043777.GH
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Aluminiumsfolie, 0,2 mm (0,008 tommer) tyk, udglødet, Puratronic™ , 99,9995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >