Få mere at vide
Aluminiumsfolie, 0,2 mm (0,008 tommer) tyk, glødet, Puratronic, 99,9999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11460700
Skift visning
Mængde:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460700 100 x 100 mm Hver
11458450 100 x 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11460700 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044330.GH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum foil
Navn note 0,2 mm (0,008 tommer) tyk, udglødet, temper: blød
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈5,4g/100x100mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalfundament)
IUPAC navn Aluminium
Procent renhed 99.9999%
Grad Puratronic