Få mere at vide
Aluminiumsfolie, 0,25 mm tyk, annealed, 99% (metalbasis), Si og Fe (kombineret), typisk 1%
Artikelnummer. 11396469
Skift visning
Mængde:
30 x 50 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396469 30 x 100 cm Hver
11347787 30 x 50 cm Hver
11306479 30 x 500 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11396469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014196.CJ
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aluminum foil
Navn note 0,25 mm tyk, udglødet, temperering: blød
Mængde 30 x 100 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈102,8g/30x50cm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Si and Fe (combined) typically 1%