Få mere at vide
Aluminum foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, 99% (metals basis), Si and Fe (combined) typically 1%
Mængde:
30 x 50 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Dimensione della confezione:
Hver
Descrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum foil |
| Navn note | 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
| Mængde | 30 x 50 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈102.8g/30x50cm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Si and Fe (combined) typically 1% |
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto