Få mere at vide
Aluminum foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, 99% (metals basis), Si and Fe (combined) typically 1%
Artikelnummer. 11306479
Mængde:
30 x 50 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11306479
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014196.RX
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum foil
Navn note 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Mængde 30 x 500 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈102.8g/30x50cm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Si and Fe (combined) typically 1%