Få mere at vide
Aluminiumsfolie, 0,25 mm tyk, annealed, 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11335067
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335067 100 x 100 mm Hver
11400341 50 x 50 mm Hver
11325067 100 x 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040761.GH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    828.37 DKK
    745.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 82.72 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 1,7g/50x50mm; Temperament: blødt | CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Sølv
Navn note Glødet
Udseende Sølvfarvet folie
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Form Floret
IUPAC navn aluminium