Få mere at vide
Aluminiumsfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, Puratronic™, 99,997% (metalbasis)
Artikelnummer. 15435975
Skift visning
Mængde:
100 x 100 mm
100 x 400 mm
5 x 100 x 400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435975 5 x 100 x 400 mm Hver
11391159 100 x 100 mm Hver
11301169 100 x 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15435975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011376.IP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Form: ca. 2,7 g/100 x 100 mm; Temper: som rullet | CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMIL [Al]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Sølv
Udseende Sølvfarvet folie
Mængde 5 x 100 x 400 mm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,997% (metalbasis)
Form Floret
IUPAC navn aluminium
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.