Få mere at vide
Aluminiumsfolie, 0,13 mm tyk, 50x125 mm (2,0x4,9 tommer), 99,9995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11315689
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
4 Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315689 1 Ea. Hver
11325689 4 Pk. Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11315689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000004.KF
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
≈2,2g/50x125mm | CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum foil
Navn note 0.13mm (0.005in.) thick, 50x125mm (2.0x4.9in.)
Mængde 1 Ea.
Analyseprocentområde 99.9995% (metals basis)
IUPAC navn aluminium