Få mere at vide
Aluminiumsfolie, 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11389748
Skift visning
Mængde:
50 x 200 mm
50 x 1000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389748 50 x 1000 mm Hver
11379748 50 x 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044233.HC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum foil
Navn note 0,025 mm (0,001 tommer) tyk
Mængde 50 x 1000 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,675g/50x200mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%