Få mere at vide
Aluminiumsfolie, 0,025 mm tyk, 30x30 cm, 99,45 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15454735
Skift visning
Mængde:
100 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454735 5 Pc. Pakke med 5
11315799 25 Pc. Pakke med 25
11325799 100 Pc. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15454735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010558.KJ
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Form: ca. 6,17 g/30 x 30 cm | CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Sølv
Udseende Sølvfarvet folie
Mængde 5 Pc.
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,45 % (metalbasis)
Form Floret
IUPAC navn aluminium