Få mere at vide
Aluminum foil, 0.025mm (0.001in) thick, 30x30cm (12x12in), 99.45% (metals basis)
Artikelnummer. 11315799
Mængde:
100 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11315799
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010558.KM
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Form: Ca. 6,17 g/30 x 30 cm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Sølv
Udseende Silver-colored foil
Mængde 25 Pc.
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.45% (Metals basis)
Form Foil
IUPAC navn aluminium