Få mere at vide
Aluminum fluoride trihydrate, 97%
Artikelnummer. p-7048795
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11347167
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011496.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15098-87-0 | AlF3H6O3 | 138.022 g/mol
Aluminiumfluoridtrihydrat bruges som et additiv til fremstilling af aluminium ved elektrolyse. Det bruges også til at hæmme fermentering og til fremstilling af film med lavt indeks. Det tjener som en flusingrediens til fjernelse af magnesium ved raffinering af aluminiumskrot. Yderligere bruges det til fremstilling af aluminiumsilikater, keramik og glas. Derudover fungerer det som en katalysator for organisk syntese og fyldstof i glasindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15098-87-0
Molekylær formel AlF3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.022
MDL nummer MFCD00003426
InChI nøgle BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
PubChem CID 22002992
IUPAC navn aluminium;trifluorid;trihydrat
SMIL O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum fluoride trihydrate
Smeltepunkt 250°C (in -3H2O)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Merck Index 14,339
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water,acids and alkalis. Insoluble in alcohol and acetone.
Formel vægt 138.02 (83.98 Anhydrous)
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Tæthed 2.17 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum fluoride trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i