Få mere at vide
Aluminum fluoride trihydrate, 97%
Artikelnummer. 11367167
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367167 2 kg 2kg
11347167 100 g 100g
11357167 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011496.A3
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15098-87-0 | AlF3H6O3 | 138.022 g/mol
Aluminiumfluoridtrihydrat bruges som et additiv til fremstilling af aluminium ved elektrolyse. Det bruges også til at hæmme fermentering og til fremstilling af film med lavt indeks. Det tjener som en flusingrediens til fjernelse af magnesium ved raffinering af aluminiumskrot. Yderligere bruges det til fremstilling af aluminiumsilikater, keramik og glas. Derudover fungerer det som en katalysator for organisk syntese og fyldstof i glasindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15098-87-0
Molekylær formel AlF3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.022
MDL nummer MFCD00003426
InChI nøgle BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
PubChem CID 22002992
IUPAC navn aluminium;trifluorid;trihydrat
SMIL O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum fluoride trihydrate
Smeltepunkt 250°C (in -3H2O)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Merck Index 14,339
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water,acids and alkalis. Insoluble in alcohol and acetone.
Formel vægt 138.02 (83.98 Anhydrous)
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Tæthed 2.17 g/mL