Få mere at vide
Aluminum fluoride hydrate, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum fluoride hydrate |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Formel vægt | 83.98 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Puratronic |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aluminum fluoride hydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i