Få mere at vide
Aluminiumfluorid, vandfri, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397167
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397167 1 g 1g
11377167 10 g 10g
11387167 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011497.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7784-18-1
I keramik, som flusmiddel i metallurgi, i aluminiumfremstilling, som hæmmer af fermentering, som katalysator i organiske reaktionerAluminiumfluorid bruges i smelteprocessen til at sænke smeltepunktet for elektrolytter, produktion af aluminiumsilikater, raffinering af aluminiumsrester, produktion af specialildfaste produkter som fyldstof og i glasindustrien. Det bruges som flusmiddel til at fjerne magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • I keramik, som flux i metallurgi, i aluminiumfremstilling, som hæmmer af gæring, som katalysator i organiske reaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-18-1
MDL nummer MFCD00003426
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum fluoride
Smeltepunkt 1291°C (sublimation)
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Merck Index 14,339
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water; Sparingly soluble in acids and alkalies.
Formel vægt 83.98
Procent renhed ≥99%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.882 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.