Få mere at vide
Aluminum fluoride, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11490730
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490730 50 g 50g
11480730 10 g 10g
11400740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044435.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7784-18-1 | AlF3
Aluminiumfluorid bruges i smelteprocessen til at sænke smeltepunktet for elektrolytter, produktion af aluminiumsilicater, raffinering af aluminiumsrester, produktion af specielle ildfaste produkter og i glasindustrien som fyldstof. Det bruges som flusmiddel til at fjerne magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-18-1
Molekylær formel AlF3
MDL nummer MFCD00003426
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum fluoride
Smeltepunkt 1291°C (sublimation)
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,339
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 83.98
Procent renhed 99.99%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.882 g/mL