Få mere at vide
Aluminum Fluoride, Anhydrous, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050259
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11333418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036335.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til vakuumaflejring
Aluminiumfluorid (AlF3) er en uorganisk forbindelse, der primært anvendes til fremstilling af aluminium. Det bruges også til at hæmme gæringen. Det er et sputtermål til fremstilling af film med lavt indeks. I keramik, som flux i metallurgi, i aluminiumsfremstilling, som hæmmer af gæring, som katalysator i organiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-18-1
MDL nummer MFCD00003426
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum fluoride
Smeltepunkt 1291°C (sublimation)
Navn note Anhydrous
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 5 g
Merck Index 14,339
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in acids and alkalies. Insoluble in Acetone.
Formel vægt 83.98
Procent renhed 99.5%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.882 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i