Få mere at vide
Aluminum Fluoride, Anhydrous, 99.5% (metals basis)
Beskrivelse
Aluminiumfluorid (AlF3) er en uorganisk forbindelse, der primært anvendes til fremstilling af aluminium. Det bruges også til at hæmme gæringen. Det er et sputtermål til fremstilling af film med lavt indeks. I keramik, som flux i metallurgi, i aluminiumsfremstilling, som hæmmer af gæring, som katalysator i organiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum fluoride |
| Smeltepunkt | 1291°C (sublimation) |
| Navn note | Anhydrous |
| Fysisk form | Sintered Lump |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 14,339 |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in acids and alkalies. Insoluble in Acetone. |
| Formel vægt | 83.98 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminum fluoride, anhydrous
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P405-Opbevares under lås.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.