Få mere at vide
Townsend + Mercer™ Fladbundsbassiner af aluminium
Artikelnummer. p-8000402
Diameter (metrisk):
42 mm
55 mm
Højde (metrisk):
5 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 12797336
Brand: Townsend + Mercer™ 4900319
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af aluminium for termisk konsistens. Townson& Mercer™ Fladbundsbassiner af aluminium inkluderer låg til at kontrollere varmen i bassinet.
  • Engangs
  • Ikke-reaktiv, lav risiko for kontaminering
  • Flad bund giver en stor væskeoverflade for at fremme fordampning
  • Et lavt fad undgår væskekondensering på karvæggene
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 24 mL
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Fordampningsbassin
Højde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) 55 mm