Få mere at vide
Townsend + Mercer™ Fladbundsbassiner af aluminium
Diameter (metrisk):
42 mm
55 mm
Højde (metrisk):
5 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
- Engangs
- Ikke-reaktiv, lav risiko for kontaminering
- Flad bund giver en stor væskeoverflade for at fremme fordampning
- Et lavt fad undgår væskekondensering på karvæggene
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 24 mL |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rund |
| Type | Fordampningsbassin |
| Højde (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |