Få mere at vide
Aluminiumsflage, APS 11 mikron, 99,7% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Sølvgrå flager |
| Mængde | 5 kg |
| Tændingspunkt | 400 °C (752 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Vandreaktivt |
| Analyseprocentområde | 99,7 % (metalbasis) |
| Form | Flake |
| IUPAC navn | aluminium |