Få mere at vide
Aluminiumsflage, APS 11 mikron, 99,7% (metalbasis)
Artikelnummer. 15446685
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446685 250 g 250g
15456685 1 kg 1kg
15466685 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15446685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045031.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå flager
Tæthed 2,7 g/cm3
Mængde 250 g
Tændingspunkt 400 °C (752 °F)
Lugt Lugtfri
Følsomhed Vandreaktivt
Analyseprocentområde 99,7 % (metalbasis)
Form Flake
IUPAC navn aluminium
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P222-Undgå kontakt med luft.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend CO2,sand,slukningspulver til brandslukning.
  • P422-Indholdet skal opbevares under .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.