Få mere at vide
Eppendorf™ Vandtæt rotor med fast vinkel i aluminium
Artikelnummer. 10434962
Skift visning
Volumen:
24 x 1,5/2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10434962 24 x 1,5/2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10434962 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5424700004
 Begrænset vare
På lager
Valg af fire forskellige rotorer
  • Valg af fire forskellige rotorer
  • Standardrotoren kan rumme 1,5 ml/2,0 ml rør
  • PCR* strips og kits/spin-søjler kan centrifugeres i den tilsvarende rotor. Til molekylære og biologiske laboratorier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 24 x 1,5/2 ml
Maks. Hastighed 14,680 rpm
Inkluderer Aerosol rotor låg