Få mere at vide
Eppendorf™ Fastvinkelrotorer i aluminium
Artikelnummer. p-8005611 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
18 x 1,5/2 ml
24 x 1,5/2 ml
4 x 0,2 ml
Inkluderer:
Aerosol rotor låg
Polypropylen låg
Maks. Hastighed:
14.680 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10422662
Brand: Eppendorf™ 5424706002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse rotorer til en række forskellige applikationer. Eppendorf™ Fastvinkelrotorer i aluminium er ideelle til molekylære og biologiske laboratorier.
  • Valg af fire forskellige rotorer
  • Standardrotoren kan rumme 1,5 mL/2,0 mL rør
  • PCR* strimler og sæt/spin-søjler kan centrifugeres i den tilsvarende rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 18 x 1,5/2 ml
Maks. RCF 17,347 x g
Maks. Hastighed 14.680 omdr./min.
Inkluderer Polypropylen låg