Få mere at vide
Eppendorf™ Fastvinkelrotorer i aluminium
Artikelnummer. 10555563 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
18 x 1,5/2 ml
24 x 1,5/2 ml
4 x 0,2 ml
Inkluderer:
Aerosol rotor låg
Polypropylen låg
Maks. Hastighed:
14.680 omdr./min.
Unit Size:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen Inkluderer Maks. Hastighed Unit Size
10555563 24 x 1,5/2 ml Aerosol rotor låg 14.680 omdr./min. Hver
10422662 18 x 1,5/2 ml Polypropylen låg 14.680 omdr./min. Hver
10634603 4 x 0,2 ml Aerosol rotor låg 14.680 omdr./min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10555563 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5424702007
 Begrænset vare
På lager
Brug disse rotorer til en række forskellige applikationer. Eppendorf™ Fastvinkelrotorer i aluminium er ideelle til molekylære og biologiske laboratorier.
  • Valg af fire forskellige rotorer
  • Standardrotoren kan rumme 1,5 mL/2,0 mL rør
  • PCR* strimler og sæt/spin-søjler kan centrifugeres i den tilsvarende rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale Aluminium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 24 x 1,5/2 ml
Maks. Hastighed 14.680 omdr./min.
Inkluderer Aerosol rotor låg