Få mere at vide
Brady™ Aluminum Evacuation Panel Safety Signs
Artikelnummer. 11780833
Bredde (metrisk):
148 mm
200 mm
400 mm
Stil:
with Down Arrow
with Left Arrow
with Right Arrow
with Up Arrow
Vist tekst:
Exit and emergency exit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11780833
Brand: Brady™ 807238
Tekniske data
Materiale Aluminum
Mængde 1 Ea.
Stil with Down Arrow
Til brug med (applikation) for Indoor and Outdoor Safety Signs
Højde (metrisk) 400 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 120°C
Bredde (metrisk) 200 mm
Vist tekst Exit and emergency exit
Produkttype Evacuation Panel Safety Sign
Farve White on Green