Få mere at vide
Brady™ Aluminum Evacuation Panel Safety Signs
Bredde (metrisk):
148 mm
200 mm
400 mm
Stil:
with Down Arrow
with Left Arrow
with Right Arrow
with Up Arrow
Vist tekst:
Exit and emergency exit
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminum |
| Mængde | 1 Ea. |
| Stil | with Right Arrow |
| Til brug med (applikation) | for Pipe Markers and Safety Signs |
| Højde (metrisk) | 297 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 120°C |
| Bredde (metrisk) | 148 mm |
| Vist tekst | Exit and emergency exit |
| Produkttype | Evacuation Panel Safety Sign |
| Farve | White on Green |