Få mere at vide
aluminium ethoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334048
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334048 250 g 250g
11314048 10 g 10g
11324048 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041336.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 555-75-9 | C6H15AlO3-3 | 162.165 g/mol
Aluminiumethoxid bruges hovedsageligt i industrielle omgivelser. Det bruges som et reduktionsmiddel til aldehyd, ketoner, polymerisationskatalysator. Anvendes i sol-gel-procesfremstillingen af højrent aluminium sesquioxid. Det bruges også som et reduktionsreagens til carbonylforbindelser, der genskaber alkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-75-9
Molekylær formel C6H15AlO3-3
Molekylvægt (g/mol) 162.165
MDL nummer MFCD00009658
InChI nøgle JBRFPFQROJYWFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-209lnt
PubChem CID 70700059
IUPAC navn aluminium;ethanolat
SMIL CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum ethoxide
Smeltepunkt 154°C to 159°C
Farve Hvid
Tæthed 1.142 g/mL
Kogepunkt 320°C
Lineær formel Al(OC2H5)3
Mængde 250 g
FN nummer UN2925
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,338
Opløselighedsinformation Soluble in hot xylene,cholorobenzene. Reacts with water.
Formel vægt 162.16
Fysisk form Chunks and/or Powder